About This Item
线性分子式:
CF3C6H3BrCH2CN
CAS号:
分子量:
264.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
折射率
n20/D 1.5020 (lit.)
沸点
265-266 °C (lit.)
密度
1.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccc(CC#N)c(Br)c1
InChI
1S/C9H5BrF3N/c10-8-5-7(9(11,12)13)2-1-6(8)3-4-14/h1-2,5H,3H2
InChI key
RYUZTTSDBHOIAF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3