Merck
566276
Sigma-Aldrich
溴化锶
anhydrous, beads, -10 mesh, 99.995%
别名:
Strontium dibromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SrBr2
CAS号:
分子量:
247.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
等級
anhydrous
化驗
99.995%
形狀
beads
粒徑
-10 mesh
SMILES 字串
Br[Sr]Br
InChI
1S/2BrH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
用于简便合成聚(苯基卡拜)(类金刚石碳的前体)的试剂。
同類產品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Peter Scherpelz et al.
Journal of chemical theory and computation, 12(8), 3523-3544 (2016-06-23)
We present an implementation of G0W0 calculations including spin-orbit coupling (SOC) enabling investigations of large systems, with thousands of electrons, and we discuss results for molecules, solids, and nanocrystals. Using a newly developed set of molecules with heavy elements (called