Merck
566071
Sigma-Aldrich
2-氯-6-氟苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H3ClFB(OH)2
分子量:
174.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
mp
131-135 °C (lit.)
SMILES 字串
OB(O)c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI 密鑰
NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Suzuki coupling
  • Preparation of cellular checkpoint kinase Wee1 binding affectors
其他說明
含不定量的酸酐。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3