Merck
56595
Sigma-Aldrich
1,2,4-三甲基吡唑硫酸乙酯
produced by BASF, ≥95%
别名:
Basionics® ST 33, MMMPz MeOSO3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14N2O4S
分子量:
222.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
等級
produced by BASF
化驗
≥95%
雜質
≤1% water
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
SMILES 字串
COS([O-])(=O)=O.Cc1cn(C)[n+](C)c1
法律資訊
Basionics is a registered trademark of BASF SE