About This Item
线性分子式:
H3CC6H3[OCH(CH3)2]B(OH)2
CAS号:
分子量:
194.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
表单
solid
mp
65-69 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)Oc1ccc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-7(2)14-10-5-4-8(3)6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
InChI key
PESPTYNENYUZTH-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3