Merck
565555
Sigma-Aldrich
1,3,5-三溴-2-甲氧基-4-甲苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6HBr3OCH3
CAS号:
分子量:
358.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
solid
bp
308-311 °C/748 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1c(Br)cc(Br)c(C)c1Br
InChI
1S/C8H7Br3O/c1-4-5(9)3-6(10)8(12-2)7(4)11/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
NMPPAMFEYWGNCI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)