Merck
565407
Sigma-Aldrich
2-溴-4-硝基苯甲醚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(NO2)OCH3
CAS号:
分子量:
232.03
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,1H3
InChI key
JMUDXQVNBZCQRF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)