Merck
565253
Sigma-Aldrich
聚[(丙基甲基丙烯酰-七异丁基-PSS)-co-苯乙烯)
PSS 15 wt. %
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
形狀
solid
成份
PSS, 15 wt. %
轉變溫度
Tg (DSC) ~64.9 °C (onset)
溶解度
THF: soluble
toluene: soluble
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
PSS 聚合物
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)