Merck
564672
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 2-N-Fmoc-氨基-二苯并环庚-1,4-二烯
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
交联
1 % cross-linked with divinylbenzene
标记范围
0.5-1.3 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
SMILES字符串
P=S.CCOc1ccc2CCc3ccccc3C(NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)c2c1
InChI
1S/C32H29NO3.HPS/c1-2-35-23-18-17-22-16-15-21-9-3-4-10-24(21)31(29(22)19-23)33-32(34)36-20-30-27-13-7-5-11-25(27)26-12-6-8-14-28(26)30;1-2/h3-14,17-19,30-31H,2,15-16,20H2,1H3,(H,33,34);1H
InChI key
FNCRKYKFDWWPGY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)