About This Item
线性分子式:
H3C(CH2)3OC6H3(Cl)B(OH)2
CAS号:
分子量:
228.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
mp
147-151 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
InChI key
AOKJNAVCTPBFPJ-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含不定量的酸酐。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3