Merck
564095
Sigma-Aldrich
(氨甲基)聚苯乙烯
macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 1.5-3.0 mmol/g loading
别名:
AM-聚苯乙烯, 氨甲基化聚(苯乙烯-co-二乙烯基苯), 聚(苯乙烯-co-烯基苄胺-co-二乙烯基苄胺), 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,氨甲基化, 苄胺键合聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
macroporous
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
标记范围
1.5-3.0 mmol/g loading
粒径
30-60 mesh
官能团
amine
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
清除酸、酰基氯、酸酐、醛和其他亲电体
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)