Merck
564060
Sigma-Aldrich
3-氟-4-异丙氧基苯基硼酸
别名:
3-Fluoro-4-isopropoxybenzeneboronic acid, [3-Fluoro-4-(1-methylethoxy)phenyl]boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12BFO3
分子量:
198.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
112-117 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)Oc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI 密鑰
XZQQJUVWZYJYPN-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant involved in:
  • Synthesis of azaxanthene based selective glucocorticoid receptor modulators
  • Suzuki and Stille coupling for synthesis of oral venous antithrombotic drugs
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3