Merck
564044
Sigma-Aldrich
4-乙氧基-3-氟苯硼酸
别名:
4-Ethoxy-3-fluorobenzeneboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H3(F)B(OH)2
分子量:
183.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CCOc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C8H10BFO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI 密鑰
ZONJMULNQBNBGU-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3