About This Item
线性分子式:
C6H3(OCH3)2CH2MgCl
CAS号:
分子量:
210.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.2 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.913 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(C[Mg]Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11O2.ClH.Mg/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3;;/h4-6H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
MWCLIEUIOGDYHD-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 的产品;®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup