About This Item
线性分子式:
BrC6H3(F)SO2NH2
CAS号:
分子量:
254.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H5BrFNO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI key
ZCPVDHZKGQQHDS-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3