Merck
563528
Sigma-Aldrich
3-(甲硫基)苯乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC6H4CH2CO2H
CAS号:
分子量:
182.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
77-81 °C (lit.)
SMILES字符串
CSc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
AKYCOAMUNLESIH-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)