Merck
563501
Sigma-Aldrich
3-(甲硫基)苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC6H4CO2H
CAS号:
分子量:
168.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES字符串
CSc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI key
PZGADOOBMVLBJE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)