Merck
563412
Sigma-Aldrich
1-(1-萘基)-2-(三甲基硅基)乙炔
97%
别名:
三甲基[(萘-1-基)乙炔基]硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H7C≡CSi(CH3)3
分子量:
224.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
292-293 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H16Si/c1-16(2,3)12-11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10H,1-3H3
InChI 密鑰
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves