Merck
563153
Sigma-Aldrich
2,6-二溴-4-(三氟甲氧基)苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H2Br2OCF3NH2
CAS号:
分子量:
334.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES字符串
Nc1c(Br)cc(OC(F)(F)F)cc1Br
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)