About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2BF3K
CAS号:
分子量:
212.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
95%
表单
solid
杂质
≤5% Acetone
SMILES字符串
[K+].F[B-](F)(F)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BF3.K/c10-9(11,12)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2;/q-1;+1
InChI key
SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3