About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(NCO)CO2CH3
CAS号:
分子量:
205.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
PubChem化学物质编号:
方案
97%
旋光性
[α]20/D +70°, c = 1.4% in chloroform
折射率
n20/D >1.159 (lit.)
沸点
256-257 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)N=C=O
InChI
1S/C11H11NO3/c1-15-11(14)10(12-8-13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI key
JOTMMIYKEOOTNZ-SNVBAGLBSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
116.1 °F - closed cup
闪点(°C)
46.7 °C - closed cup