Merck
562335
Sigma-Aldrich
1-Boc-吲哚-2-硼酸
别名:
1-(叔丁氧基羰基)吲哚-2-硼酸, N-(叔丁氧基羰基)吲哚-2-硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16BNO4
分子量:
261.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
mp
85-90 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
InChI key
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)