Merck
561355
Sigma-Aldrich
3-乙酰氨基-5-氨基-4-羟基苯磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(O)NHC6H2(NH2)(OH)SO3H
CAS号:
分子量:
246.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1cc(cc(N)c1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10N2O5S/c1-4(11)10-7-3-5(16(13,14)15)2-6(9)8(7)12/h2-3,12H,9H2,1H3,(H,10,11)(H,13,14,15)
InChI 密鑰
SFUJTLIHMWZDTL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3