Merck
561010
Sigma-Aldrich
1-(4-氯苯基)-3-丁烯-1-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH(OH)CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
182.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(CC=C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-3-10(12)8-4-6-9(11)7-5-8/h2,4-7,10,12H,1,3H2
InChI 密鑰
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)