About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CHO)2
CAS号:
分子量:
334.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
75.0-77.2 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCC)c(cc1OCCCCCC)C([H])=O
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3