Merck
560669
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-5-(3′,7′-二甲基辛氧基)苯基-1,4-二乙腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H30N2O2
分子量:
342.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
86.7-88.4 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1cc(CC#N)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CC#N
InChI
1S/C21H30N2O2/c1-16(2)6-5-7-17(3)10-13-25-21-15-18(8-11-22)20(24-4)14-19(21)9-12-23/h14-17H,5-10,13H2,1-4H3
InChI key
QRSBGAFJARYUJE-UHFFFAOYSA-N
一般描述
用于制备发光聚合物 OC1C10-CN-PPV 的单体前体
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)