Merck
560057
Sigma-Aldrich
9,9-双十二烷基-2,7-二溴芴
97%
别名:
2,7-Dibromo-9,9-didodecyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-didodecylfluorene, 9,9-Didodecyl-2,7-dibromofluorene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C37H56Br2
分子量:
660.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
沸点
180 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
50-55 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C37H56Br2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
InChI key
KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
应用
聚合发光二极管的中间体。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)