Merck
559695
Sigma-Aldrich
2-溴-5-(三氟甲基)苯磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(CF3)SO2NH2
分子量:
304.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
185-189 °C (lit.)
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3NO2S/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)15(12,13)14/h1-3H,(H2,12,13,14)
InChI 密鑰
QEYFUGSQLUIFQY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3