About This Item
线性分子式:
CF3C6H2CH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
202.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97% (predominantly trans)
表单
solid
mp
195-199 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H5F3O2/c10-6-3-5(1-2-8(13)14)4-7(11)9(6)12/h1-4H,(H,13,14)/b2-1+
InChI key
PHIWFMZBVZFEQJ-OWOJBTEDSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3