Merck
559113
Sigma-Aldrich
(2-三氟甲基苯甲酰)乙酸乙酯
别名:
Ethyl 3-oxo-3-(2-trifluoromethylphenyl)propanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4COCH2CO2C2H5
CAS号:
分子量:
260.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
折射率
n20/D 1.4875 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
密度
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C12H11F3O3/c1-2-18-11(17)7-10(16)8-5-3-4-6-9(8)12(13,14)15/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
KMPAHDWULITWIH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves