Merck
558656
Sigma-Aldrich
3-氯-2-氟碘苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(F)I
CAS号:
分子量:
256.44
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.6010 (lit.)
沸点
234 °C (lit.)
官能团
chloro
fluoro
iodo
SMILES字符串
Fc1c(Cl)cccc1I
InChI
1S/C6H3ClFI/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H
InChI key
MHRRZKUNYYQXTA-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)