化驗
97%
形狀
solid
mp
261-266 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.NNc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI 密鑰
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3