Merck
558613
Sigma-Aldrich
3-溴-5-(三氟甲基)苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H3(Br)SO2Cl
分子量:
323.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.5240 (lit.)
沸点
217-218 °C (lit.)
密度
1.835 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1cc(Br)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-5-1-4(7(10,11)12)2-6(3-5)15(9,13)14/h1-3H
InChI key
YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
150.1 °F - closed cup
闪点(°C)
65.6 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)