Merck
557900
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-氨基-3,3-二甲基-1,1-二苯基-1-丁醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH(NH2)C(C6H5)2OH
分子量:
269.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
solid
旋光性
[α]20/D ~−171°, c = 1 in chloroform
制造商/商品名称
Onyx Scientific, U.K.
mp
134-137 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-17(2,3)16(19)18(20,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16,20H,19H2,1-3H3/t16-/m0/s1
InChI key
HZIHDWNOPKIOCK-INIZCTEOSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)