Merck
557668
Sigma-Aldrich
2,2,4-三甲基-2H-咪唑 1-氧化物
≥98%
别名:
TMIO
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10N2O
分子量:
126.16
Beilstein:
5424342
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
化驗
≥98%
mp
32-36 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=NC(C)(C)[N+]([O-])=C1
InChI
1S/C6H10N2O/c1-5-4-8(9)6(2,3)7-5/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
CNIGTNPXWSLRPH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
O、C 和 S 中心自由基的硝酮自旋捕捉剂。