Merck
557013
Sigma-Aldrich
3-乙氧基苯基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4NCO
CAS号:
分子量:
163.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.5330 (lit.)
沸点
212-213 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-2-12-9-5-3-4-8(6-9)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
FWRKFZVKSIEEEB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)