Merck
556912
Sigma-Aldrich
3-巯基丙酸异辛酯
≥99%
别名:
β-巯基丙酸异辛酯, 巯基丙酸异辛酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HS-CH2CH2COOC8H17
CAS号:
分子量:
218.36
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
109-112 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CCCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C11H22O2S/c1-10(2)6-4-3-5-8-13-11(12)7-9-14/h10,14H,3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZHUWXKIPGGZNJW-UHFFFAOYSA-N
應用
聚合反应调节剂:交联剂、链转移剂
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
14.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-10 °C - closed cup