化驗
97%
形狀
solid
mp
92-96 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H12N2O/c1-2-9(12)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
VGDKCRMZIWPMPW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3