Merck
55665
Sigma-Aldrich
3,4-二氢-2H-吡喃-2-甲醇
≥98.5% (GC)
别名:
2-羟甲基-3,4-二氢吡喃, 3,4-二氢-2H-吡喃-2-基甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O2
CAS号:
分子量:
114.14
Beilstein:
107275
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.5% (GC)
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.479
bp
92-93 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCC1CCC=CO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
InChI 密鑰
XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
为醇的轻度固定和裂解制备负载二氢吡喃
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Facile Preparation of 2,6-Disubstituted Purines Using Solid-Phase Chemistry.
David A. Nugiel et al.
The Journal of organic chemistry, 62(1), 201-203 (1997-01-10)
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols.
L.A. Thompson et al.
Tetrahedron Letters, 35, 9333-9333 (1994)