方案
97% (GC)
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C7H4N2O3/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9-12-8-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3