Merck
555843
Sigma-Aldrich
3,5-丁二酮-2,4,6-三甲基-1,4-羟基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO2
CAS号:
分子量:
207.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
mp
154-159 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1C(C(C)=O)=C(C)NC(C)=C1C(C)=O
InChI
1S/C12H17NO2/c1-6-11(9(4)14)7(2)13-8(3)12(6)10(5)15/h6,13H,1-5H3
InChI key
BFHJJFUZJSTSBY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3,5-Diacetyl-2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine [3,5-diacetyl-1,4-dihydroxy-2,4,6-trimethylpyridine] can be obtained by reacting acetyl acetone, corresponding aldehyde, NH3 gas.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and Photochemistry of Novel 3, 5-Diacetyl-1, 4-dihydropyridines. II [1].
Memarian HR, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 135(7), 833-838 (2004)