Merck
555479
Sigma-Aldrich
4-三氟甲硫基苯甲酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4COClSCF3
CAS号:
分子量:
240.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5220 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
密度
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
fluoro
thioether
SMILES 字串
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3OS/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
BCMFTOCCLOAGBP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
117.0 °F - closed cup
閃點(°C)
47.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)