Merck
555401
Sigma-Aldrich
间苯二甲酸单甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CO2H)CO2CH3
CAS号:
分子量:
180.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
194-196 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成聚合物膜。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 1668-1681 (2004)