主要文件
555347
Sigma-Aldrich
Cap Mix A(90% 四氢呋喃,10% 乙酸酐)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
雜質
≤0.01% (water)
品質等級
相关类别
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)