Merck
555096
Sigma-Aldrich
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]四羰基铬(0)
别名:
Cr(dppf)(CO)4
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CO)4Cr(P(C6H5)2C5H4)2Fe
CAS号:
分子量:
718.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
反應適用性
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
136-139 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Cr].[Fe].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.4CO.Cr.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;4*1-2;;/h2*1-14H;;;;;;
InChI 密鑰
BGLTVMJQSUKOCH-UHFFFAOYSA-N
應用
Investigations into the properties of bidentate P,P- and P,N-donor ligands
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)