化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: barium
密度
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
InChI 密鑰
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氧化钡(BaO)是一种白色离子晶体,具有不可燃的特性。它是一种立方结构的化合物,可通过不同方法制备,例如硝酸钡的热分解,以及以炭黑或焦油加热碳酸钡。
應用
BaO 可用于多种应用,例如:
- 阴极射线管开发的网络修饰剂
- 冕玻璃和硼硅酸盐玻璃的制造
- 氮气的储存
- 内燃机生物柴油的制备
特點和優勢
用于合成高 κ 材料 BST(钛酸锶钡)。用于研究 NOX 的储存。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Accommodation of excess oxygen in group II monoxides
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 96(1), 308-311 (2013)
The characterization of waste cathode-ray tube glass
Waste Management (New York, N.Y.), 26(12), 1468-1476 (2006)
The storage of nitrogen oxides on alumina-supported barium oxide
Catalysis Today, 73(3-4), 271-278 (2002)
Barium oxide
Handbook of Inorganic Chemicals, 529, 77-94 (2003)
Modification in structural and optical properties of CeO2 doped BaO-B2O3 glasses
Journal of Molecular Structure, 1012(12), 137-140 (2012)
商品
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.