Merck
554677
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalamide
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(CONH2)2
CAS号:
分子量:
209.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
217-220 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)c1cccc(c1C(N)=O)[N+]([O-])=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)