Merck
554405
Sigma-Aldrich
3-(二氟甲氧基)苯磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2CHOC6H4SO2Cl
分子量:
242.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5100 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
密度
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)Oc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H5ClF2O3S/c8-14(11,12)6-3-1-2-5(4-6)13-7(9)10/h1-4,7H
InChI 密鑰
VKSMJFRQQMGYHS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.0 °F - closed cup
閃點(°C)
97.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter