Merck
553883
Sigma-Aldrich
2,4-二氟苯磺酰胺
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F2C6H3SO2NH2
CAS号:
分子量:
193.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
154-158 °C (lit.)
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
PTHLPYKPCQLAOF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)