Merck
553735
Sigma-Aldrich
1,1-环己烷二乙酸单酰胺
97%
别名:
1-(2-氨基-2-氧乙基)环己烷乙酸, 1-[(氨基羰基)甲基]环己烷乙酸, 3,3-环戊烷戊二酰胺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H17NO3
CAS号:
分子量:
199.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
mp
141-146 °C (lit.)
官能基
amide
carboxylic acid
SMILES 字串
NC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1,1-环己烷二乙酸单酰胺,又称加巴喷丁酰胺,具有神经学特性。它是强效抗癫痫药物加巴喷丁合成过程中形成的重要中间体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Development and Validation of 1, 1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide by using Spectrophotometry
Haque SM and Shanker P.
Residue Reviews, 5(2), 11-17 (2014)
High-efficiency aminocarbonylation by introducing CO to a pressurized continuous flow reactor.
Csajagi C, et al.
Organic Letters, 10(8), 1589-1589 (2008)